Learn More
Tocris Bioscience™ Mirabegron
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18798936
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
18798936 5 mg 5 Milligramm
18777116 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18798936 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7070/5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Potent and selective β3 agonist
Mirabegron is a potent and selective β3-adrenoceptor agonist (EC50 = 22.4 nM). Displays >440-fold selectivity for β3 over β1 and β2 adrenoceptors. Increases cAMP concentration in CHO cells expressing human β3-adrenoceptor. Displays relaxant effect in ex vivo rat bladder muscle preparation precontracted with carbachol (Cat. No. 2810). Decreases frequency of bladder contraction in rats. Also promotes browning of white adipose tissue, reduces body weight, and improves glucose tolerance and insulin sensitivity in mice fed a high fat diet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 2-Amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide
CAS 223673-61-8
Menge 5 mg
Summenformel C21H24N4O2S
Reinheit 98%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.