Learn More
Invitrogen™ Human MIP-3 alpha/CCL20 Cell Lysate ELISA Kit
Artikelnummer. 17894180
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17894180 10 x 96 Tests 10 Stück
15387118 96 Tests 1 Set
17165379 5 x 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17894180 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EHCCL20CLX10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
Der Human MIP-3 alpha/CCL20 ELISA quantifiziert Hu MIP-3α in Humanzell- oder -gewebelysaten. Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante Hu MIP-3α. Verfahrensprinzip Der Human MIP-3α-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Macrophage Inflammatory Protein-3 alpha (MIP-3 alpha), auch CCL20 genannt, wird in der Leber, den Lungen, Lymphknoten und peripheren Blutlymphozyten exprimiert. MIP-3 alpha wird durch Entzündungssignale stark hoch- und durch das entzündungshemmende Zytokin IL-10 herunterreguliert. MIP3 alpha signalisiert durch den G-Protein-gekoppelten Rezeptor CCR6 und fungiert als Chemoattraktant für Lymphozyten und dendritische Zellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P78556
Assay-Bereich 0,8 bis 600 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 1,5 pg/ml
Kalibrierbereich 1,5 pg/mL bis 600 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Chemokin und Rezeptoren
Probentyp Zelllysate
Spezifität Das in diesem Kit bereitgestellte Antikörperpaar erkennt humanes MIP-3 alpha.
Ausreichend für 10 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 6364
Gensymbol Ckb4, Exodus, LAC, MIP-3-alpha, MIP-3A, MIP3A, SCYA20, ST38
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10%
Kitinhalt Standard, SAV-HRP, Biotinylierter Nachweisantikörper, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Waschpuffer, Stopplösung, Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Chromogen, Assay-Verdünnungskonzentrat, Zelllysepuffer
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Entzündungen
Probenvolumen Zelllysat, 20 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym CKb4, Exodus, LARC, MIP-3-alpha, MIP-3 A, MIP3A, SCYA20, ST38
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min