Learn More
Minoxidil
Artikelnummer. 15454319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15454319 5 g 5 Gramm
15444319 1 g 1 Gramm
15464319 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15454319 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61803.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.70 CHF
    111.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 26.05 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Minoxidil, CAS # 38304-91-5, is a comopund with vasodilating effects that works by opening adenosine triphosphate (ATP)-sensitive potassium channels. | CAS: 38304-91-5 | C9H15N5O | 209.253 g/mol
Minoxidil is used as antihypertensive, antialopecia agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Minoxidil is a piperidine that acts as a vasodilator when converted into its active metabolite, minoxidil sulphate
  • Minoxidil opens adenosine triphosphate (ATP)-sensitive potassium channels in the plasma membrane and relaxes smooth muscle in arteriole walls. Relaxation of smooth muscle within the arterioles leads to decreased resistance and lower blood pressure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38304-91-5
Summenformel C9H15N5O
Molekulargewicht (g/mol) 209.253
MDL-Nummer MFCD00063409
InChI-Schlüssel ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym minoxidil, rogaine, loniten, regaine, minoximen, theroxidil, tricoxidil, alopexil, alostil, lonolox
PubChem CID 4201
IUPAC-Name 3-hydroxy-2-imino-6-piperidin-1-ylpyrimidin-4-amine
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC(=N)N(C(=C2)N)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Minoxidil
Schmelzpunkt 248°C to 265°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Merck Index 14,6203
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2.2mg/ml),100% ethanol (29mg/ml),propylene glycol,acetone,DMSO (6.5mg/ml),and methanol.
Formelmasse 209.25
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Minoxidil
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Minoxidil