missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Minoxidil, Mikromol™

Artikelnummer. 16670374
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16670374 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16670374 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0521.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Minoxidil
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Minoxidil
CAS 38304-91-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Minoxidil
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H15 N5 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine 3-N-oxide, 2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine 3-oxide, 6-Amino-1,2-dihydro-1-hydroxy-2-imino-4-piperidinopyrimidine, Alopexil, Alostil, Loniten, Lonolox, Minoxidil, Minoximen, Mintop, Normoxidil, PDP, Pierminox, Prexidil, RiUP, Rogaine, Tricoxidil, U 10858
InChI-Formel InChI=1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6H,1-5,10H2,(H2,11,12)
SMILES Nc1cc(nc(N)[n+]1[O-])N2CCCCC2
IUPAC-Name 3-Oxido-6-piperidin-1-ylpyrimidin-3-ium-2,4-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 209.25
Menge 500 mg
Formelmasse 209,1277 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.