missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Minoxidil, LoGiCal

Artikelnummer. 30462439
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462439 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30462439 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0521.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Minoxidil
CAS 38304-91-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Minoxidil
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H15 N5 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine 3-N-oxide, 2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine 3-oxide, 6-Amino-1,2-dihydro-1-hydroxy-2-imino-4-piperidinopyrimidine, Alopexil, Alostil, Loniten, Lonolox, Minoxidil, Minoximen, Mintop, Normoxidil, PDP, Pierminox, Prexidil, RiUP, Rogaine, Tricoxidil, U 10858
InChI-Formel InChI=1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6H,1-5,10H2,(H2,11,12)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Nc1cc(nc(N)[n+]1[O-])N2CCCCC2
IUPAC-Name 3-Oxido-6-piperidin-1-ylpyrimidin-3-ium-2,4-diamin
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 209.25
Menge 10 mg
Formelmasse 209,1277 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.