Learn More
R&D Systems™ Minoxidil
Beschreibung
Antihypertensive. Antialopecia agent. Kir6 channel (KATP) activator.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Minoxidil |
| CAS | 38304-91-5 |
| Menge | 100 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Summenformel | C9H15N5O |
| Formelmasse | 209.25 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 209.253 |