Learn More
Minocycline hydrochloride, 890-950μg/mg, Thermo Scientific™
223.65 CHF - 485.43 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13614-98-7
Summenformel C23H28ClN3O7
Molekulargewicht (g/mol) 493.94
MDL-Nummer MFCD00083669
InChI-Schlüssel KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N
PubChem CID 54685925
IUPAC-Name hydrogen (2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4,7-bis(dimethylamino)-10,11,12a-trihydroxy-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracene-1,3,12-trione chloride
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15427789
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66429.ME
500mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
248.80 CHF
223.65 CHF / 500 Milligramm
Sparen 25.15 CHF
10% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
15417789
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66429.03
1g
485.43 CHF
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • A broad spectrum antibiotic commonly used against bacteria which cause upper respiratory tract infections
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13614-98-7
493.94
KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N
hydrogen (2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4,7-bis(dimethylamino)-10,11,12a-trihydroxy-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracene-1,3,12-trione chloride
C23H28ClN3O7
MFCD00083669
54685925
[H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C
Spezifikation
Minocycline hydrochloride
13614-98-7
>110°C (230°F)
MFCD00083669
14,6202
KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N
hydrogen (2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4,7-bis(dimethylamino)-10,11,12a-trihydroxy-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracene-1,3,12-trione chloride
54685925
890 to 950μg/mg
Yellow
C23H28ClN3O7
813°C
Freely soluble in water
[H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C
493.94
493.94
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-099-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QI7630500
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold