Learn More
Sartorius Minisart™ RC Spritzenfilter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10282121 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4,0 mm
15 mm
25 mm
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Totvolumen (nach Luftspülung):
5 μl
10 μl
150 μl
Menge:
1000/Packung
50/Packung
500/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
50 Stück
500 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Porengröße Totvolumen (nach Luftspülung) Menge unitSize
10282121 4,0 mm 0,2 μm 5 μl 50/Packung 50 Stück
10712712 15 mm 0,2 μm 150 μl 50/Packung 50 Stück
11776035 15 mm 0,2 μm 150 μl 500/Packung 500 Stück
15902590 15 mm 0,2 μm 150 μl 1000/Packung 1000 Stück
10189650 15 mm 0,45 μm 10 μl 50/Packung 50 Stück
11516244 15 mm 0,45 μm 10 μl 500/Packung 500 Stück
10654471 25 mm 0,2 μm 150 μl 50/Packung 50 Stück
10710432 25 mm 0,45 μm 150 μl 50/Packung 50 Stück
10087820 25 mm 0,45 μm 150 μl 500/Packung 500 Stück
10169800 4,0 mm 0,2 μm 5 μl 500/Packung 500 Stück
10519441 4,0 mm 0,45 μm 5 μl 50/Packung 50 Stück
10372861 4,0 mm 0,45 μm 5 μl 500/Packung 500 Stück
10211371 25 mm 0,2 μm 150 μl 500/Packung 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10282121 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 17821K
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbindet schnelle Filtration kleiner Volumen zur Partikelentfernung mit maximaler Anwenderfreundlichkeit. Sartorius Minisart™ RC Spritzenfilter verwenden eine Membran aus regenerierter Cellulose zur Klärung von Proben mit kleinen Volumen. Wählen Sie zwischen 0,2 und 0,45 μm Porengröße in Filtern mit 15, 25 und 4 mm Durchmesser.
Verbindet schnelle Filtration kleiner Volumen zur Partikelentfernung mit maximaler Anwenderfreundlichkeit.Sartorius Minisart™ RC Spritzenfilter verwenden eine Membran aus regenerierter Cellulose zur Klärung von Proben mit kleinen Volumen.Wählen Sie zwischen 0,2 und 0,45 μm Porengröße in Filtern mit 15, 25 und 4 mm Durchmesser.
Einfache, schnelle und zuverlässige Filtration
  • Enthält eine hydrophile, lösungsmittelbeständige regenerierte Cellulose (RC ) Membran
  • Bessere Kompatibilität zu wässrigen Lösungen und Lösungsmittelmischungen als Konkurrenzprodukte
  • Hohe Flussrate gewährleistet schnelle Entfernung geringvolumiger Partikel ohne Lecks.
  • Ideal für Probenreinigung und Partikelentfernung bei HPLC- oder GC-Analysen
  • Polypropylen-Gehäuse
    • Optimiert für die Filtration vor der Analyse
    • Selbst gegen aggressive Lösungsmittel und Chemikalien beständig
    • Fast frei von auslaug- und extrahierbaren Substanzen
  • Weiblicher Luer Lock-Einlass mit mit männlichem Luer-Slip-Anschluss
Maximaler Anwenderkomfort
  • Anschlussbereite und anwenderfreundliche Filter-Kompletteinheiten
  • Universelle Passform für Standardspritzen
  • Entsorgbare Einwegartikel sind eine kostengünstige Option
  • Bewährte Qualität, 100 % während der Herstellung kontrolliert
  • Nicht sterile Optionen können mittels Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavieren sterilisiert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp Spritzenfilter
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritze
Material (Membran) Regenerierte Cellulose
Porengröße 0,2 μm
Probenvolumen 0,05 bis 1 ml
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 6,45m2
Totvolumen (nach Luftspülung) 5 μl
Gehäusematerial Polypropylen
Art des Einlasses Weiblicher Luer-Lock
Art des Auslasses Männlicher Luer-Stecker
Verpackung Großpackung
Nenndruck 4.5bar
Produktlinie Minisart
Menge 50/Packung
Typ Spritzenfilter
Volumen (metrisch) 1 mL
Durchmesser (metrisch) 4,0 mm