Learn More
Sartorius Minisart™ RC Spritzenvorsatzfilter, nicht steril
Verbindet schnelle Filtration kleiner Volumen zur Partikelentfernung mit maximaler Anwenderfreundlichkeit. Sartorius Minisart™ RC Spritzenfilter verwenden eine regenerierte Zellulosemembran zur Klärung von Proben mit kleinen Volumina. Ihnen stehen Porengrößen zwischen 0.2 und 0.45 μm in Filtern mit einem Durchmesser von 15, 25 und 4 mm zur Verfügung.
Marke: Sartorius 17821----------Q
801.39 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21934" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Verbindet schnelle Filtration kleiner Volumen zur Partikelentfernung mit maximaler Anwenderfreundlichkeit.Sartorius Minisart™ RC Spritzenfilter verwenden eine Membran aus regenerierter Cellulose zur Klärung von Proben mit kleinen Volumen.Wählen Sie zwischen 0,2 und 0,45 μm Porengröße in Filtern mit 15, 25 und 4 mm Durchmesser.
Einfache, schnelle und zuverlässige Filtration- Enthält eine hydrophile, lösungsmittelresistente Membran aus regenerierter Cellulose (RC)
- Bessere Verträglichkeit mit wässrigen Lösungen und Lösungsmittelgemischen als bei Produkten von Wettbewerbern
- Hohe Durchflussrate für die schnelle Partikelentfernung bei kleinen Volumen ohne Leckage
- Ideal für die Probenreinigung und Partikelentfernung für HPLC- oder GC-Analyse
- Gehäuse aus Polypropylen
- Optimiert für Filtration vor Analytik
- Widersteht selbst aggressiven Lösungsmitteln und Chemikalien
- Fast frei von auslaugbaren und extrahierbaren Substanzen
- Weiblicher Luer Lock-Einlass mit männlichem Luer-Slip-Anschluss
- Komplette, anschlussfertige Filtereinheiten sind einfach zu handhaben
- Universelle Passform an Standardspritzen
- Einwegartikel sind eine wirtschaftliche Option
- Bewährte Qualität und zu 100 % während der Herstellung getestet
- Nicht sterile Optionen können mittels Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavieren sterilisiert werden
Spezifikation
Ja | |
0,2 μm | |
6,45m2 | |
Polypropylen | |
Männlicher Luer-Stecker | |
4.5 bar | |
Spritzenfilter |
Regenerierte Cellulose | |
Nicht steril | |
5 μl | |
Weiblicher Luer-Lock | |
Großpackung | |
500/Packung | |
4,0 mm |