Learn More
Sartorius Minisart™ Plus Syringe Filters, Nonsterile
Includes a glass fiber pre-filter for difficult to filter liquids. Sartorius Minisart™ Plus Syringe Filters are single-use, complete filtration units with a surfactant-free cellulose acetate membrane. Choose from three color-coded pore sizes.
1055.00 CHF - 1365.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Filtertyp Hydrophil
Material Tensidfreies Celluloseacetat (SFCA) plus Glasfaser
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 5,16 cm2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Porengröße Farbcode Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Farbcode Preis Menge & Verfügbarkeit  
10274581
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
17823----------Q
0,2 μm Blau
1055.00 CHF
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10736862
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
17825----------Q
1,2 μm Rot
1365.00 CHF
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10564051
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
17829----------Q
0,45 μm Gelb
1055.00 CHF
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Includes a glass fiber pre-filter for difficult to filter liquids. Sartorius Minisart™ Plus Syringe Filters are single-use, complete filtration units with a surfactant-free cellulose acetate membrane. Choose from three color-coded pore sizes in sterile or non-sterile options.
Rapid small volume sterilization
  • Specially designed for sterilizing filtration of difficult-to-filter liquids
  • Contains a glass fiber prefilter on top of the cellulose acetate membrane
  • Units are almost free of leachables and extractables, and reliably filter with no leakage
  • Available in three color-coded pore sizes: 0.2μm (blue), 0.45μm (yellow) or 1.2μm (red)
  • Filtration so effective it can double the throughput
  • Ideal for sample cleaning, particle removal and sterile filtration of aqueous solutions
Maximum user convenience
  • Complete units are ready to use
  • Single use/disposable filter units
  • Female luer lock inlet with male leur lock outlet connectors
  • Proven quality and 100% tested during manufacture
  • Sterile (via ethylene oxide) and non-sterile units available
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Tensidfreies Celluloseacetat (SFCA) plus Glasfaser
5,16 cm2
0,1 mL
Weiblicher Luer-Lock
4.5 bar
Spritzenfilter
Hydrophil
Unsteril
Für schnelle Sterilisation kleiner Volumen
Metacrylat-Butadien-Styrol-Polymerisat (MBS)
Männlicher Luer-Lock-Anschluss
500/Packung
28 mm