Learn More
Sartorius Minisart™ NML Surfactant-free Cellulose Acetate Standard Syringe Filter (SFCA), Sterile
The Minisart™ NML Surfactant-free Cellulose Acetate Standard Syringe Filter (SFCA) is optimal for aqueous solutions with a pH of 4 to 8.
163.00 CHF - 176.80 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
---|---|
Filtertyp | Syringe Filter |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritze |
Material (Membran) | Celluloseacetat |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Porengröße | Sterilisationsmethode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Sterilisationsmethode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17103531
![]() |
Sartorius
S6534------FMGUK |
0,2 μm | Gammabestrahlung |
163.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17103541
![]() |
Sartorius
S7597------FXOSK |
0,2 μm | Ethylenoxid (EO) |
163.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17143531
![]() |
Sartorius
S6555------FMOSK |
0,45 μm | Ethylenoxid (EO) |
163.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17133531
![]() |
Sartorius
S6555------FMGUK |
0,45 μm | Gammabestrahlung |
163.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17183531
![]() |
Sartorius
S7594------FMOSK |
5 μm | Ethylenoxid (EO) |
176.80 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Minisart™ NMFL SFCA syringes are individually packed sterile, making them available for immediate use whenever sterile filtration, clarification and cell removal are needed.
- The (SF)CA membrane is available for the following pore sizes: 0.2 μm and 0.45 μm.
- The housing is made of methacrylate butadiene styrene (MBS), an acrylic resin with limited compatibility with alcohol and free of phthalates.
- Cellulose Acetate Filter
- The cellulose acetate membrane filter combine high flow rates and thermal stability with very low adsorption characteristics are compatible with aqueous solutions, oils, alcohols and other organic solvents.
- Cellulose acetate is also hydrophilic, have due to their symmetric structure high flow rates and is appropriate for aqueous solutions, such as media, buffers and sera.
- Luer Lock Technology
- Having a Luer lock syringe ensures a secure connection, preventing accidental removal of the needle and accidental injection of contents.
- When using a precise laboratory technique, this added quality protection detail is essential for working with complete confidence.
- Wide Variety of Applications
- Due to the low protein binding capacity, low leachables and high flow rate, the Minisart™ NML (SF) CA Syringe Filter has a wide variety of applications.
- It can be used with filtration of aqueous solutions such as cell culture media and serum, sterile filtration and high protein-containing fluids such as plasma.
- Minisart™ Filter Types
- Version K is individually packed and sterilized by ethylene oxide (EO).
- Type S16555 with a pore size of 0.45 μm can be used for clarification and has a male luer lock outlet.
- Type S7594 with a pore size of 5 μm can be used for particle, rubber grit and cell removal and has a male luer lock outlet.
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
Spritze | |
Steril | |
50/Pk. | |
28 mm |
Syringe Filter | |
Celluloseacetat | |
Einzeln verpackt | |
1,1 in. | |
Steril |