Learn More
Sartorius Minisart™ NML Surfactant-free Cellulose Acetate Standard Syringe Filter (SFCA), Non-sterile
Minisart™ NML Surfactant-free Cellulose Acetate Standard Syringe Filter (SFCA) is for all aqueous solutions and oils with a pH of 4 to 8.
975.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Nein |
---|---|
Filtertyp | Syringe Filter |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritze |
Material (Membran) | Celluloseacetat |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Porengröße | Verbinder | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Verbinder | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17193531
![]() |
Sartorius
S7597------FX--Q |
0,2 μm | Weiblicher Luer-Lock-Anschluss, männlicher Luer-Slip-Anschluss |
975.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17193521
![]() |
Sartorius
S6534------FM--Q |
0,2 μm | Weiblicher Luer-Lock-Anschluss, männlicher Luer-Lock-Anschluss |
975.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17113541
![]() |
Sartorius
S7598------FX--Q |
0,45 μm | Weiblicher Luer-Lock-Anschluss, männlicher Luer-Slip-Anschluss |
975.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Non-sterile Minisart™ NML Standard syringe filters are supplied in bulk packs.
- This reduces waste and makes the handling easier whenever the application allows the sterile filtration or clarification under non-sterile conditions.
- The housing is made of the acrylic resin MBS (Methacrylate butadiene styrene) which has a limited compatibility with alcohols but is free of phthalates.
- Housing and membrane are tightly connected which allows bidirectional use.
- Minisart™ Standard Syringe Filters without CE marking are not for medical use.
- Non-sterile
- Bulk packs for less waste
- Can be sterilized with Gamma or ETO
- Outlet Male Luer Slip
- Glueable, e.g. to tubing
- Bidirectional use possible
- Low non-specific binding
- Minisart™ Filter Types
- Type S7597 with a pore size of 0.2 μm can be used for sterile filtration and has a male luer slip outlet.
- Type S7598 with a pore size of 0.45 μm can be used for for particle removal, clarification and bioburden reduction of aqueous liquids and has a male luer slip outlet.
Spezifikation
Nein | |
Spritze | |
Unsteril | |
28 mm |
Syringe Filter | |
Celluloseacetat | |
500/Pk. | |
Steril |