Learn More
Sartorius Minisart™ GF Spritzenvorsatzfilter
Klären Sie relativ schmutzige Lösungen oder verwenden Sie sie als Vorfilter. Sartorius Minisart™ GF Spritzenfilter verwenden eine Glasfasermembran zur Klärung von Proben mit kleinen Volumina. Auch als Vorsatzfilter für die mikrobiologische Filterung einsetzbar. Filter mit einer Porengröße von 0.7 μm und einem Durchmesser von 26 mm sind in verschiedenen Mengen erhältlich.
96.55 CHF - 1255.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Lichtundurchlässig |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Filtertyp | Syringe Filter |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Syringe |
Material (Membran) | Glass Fiber |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962590
|
Sartorius
17824----------R |
1000 Stck./Karton |
1255.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10160851
![]() |
Sartorius
17824----------Q |
500 Stck./Karton |
785.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10695981
![]() |
Sartorius
17824----------K |
50/Packung |
96.55 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Klären Sie relativ schmutzige Lösungen oder verwenden Sie sie als Vorfilter.Sartorius Minisart™ GF Spritzenfilter verwenden eine Glasfasermembran zur Klärung von Proben mit kleinen Volumina.Auch als Vorsatzfilter für die mikrobiologische Filterung einsetzbar.Filter mit 0,7 μm Porengröße und 26 mm Durchmesser sind in verschiedenen Mengen erhältlich.
Schnelle, zuverlässige Klärung oder Vorfilterung- Enthält einen Glasfaserfilter mit einer Retentionseffizienz von 98 % für sphärische 1.2 μm-Partikel
- Ideal für zahlreiche Laboranwendungen:
- Wenn hochunreine Lösungen zu klären sind
- Wenn ein Vorfilter für einen mikrobiologischen 0.2 μm- oder 0.45 μm-Spritzenvorsatzfilter benötigt wird (separat erhältlich)
- Das medizinische Acrylgehäuse ist fast frei von Laugen und extrahierbaren Substanzen
- Filtert zuverlässig kleine Volumina ohne Leckage
- Weiblicher Luer Lock-Einlass mit männlichem Luer Lock-Anschluss
- Anschlussbereite und anwenderfreundliche Filter-Kompletteinheiten
- Eliminiert zeitaufwändige Vorbereitungsarbeiten (z. B. Filterwechsel, Reinigung des Filtrationssystems)
- Entsorgbare Einwegartikel sind eine kostengünstige Option
- Bewährte Qualität, 100 % während der Herstellung kontrolliert
- Sterile (Ethylenoxid) und nicht sterile Optionen
Spezifikation
Lichtundurchlässig | |
Syringe Filter | |
Glass Fiber | |
1 to 200 mL | |
5,16 cm2 | |
MBS | |
Männlicher Luer-Lock-Anschluss | |
4.5bar | |
200 mL |
Ja | |
Syringe | |
0,7 μm | |
Unsteril | |
0,1 mL | |
Weiblicher Luer-Lock | |
Großpackung | |
Spritzenfilter |