Learn More
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle (modifiziert), mit Earle's Salze und L-Glutamin, ohne Natrium
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 50 l
Packungsgröße:
50 Liter
Beschreibung
- Minimum Essential Medium Eagle (modifiziert), mit Salzen und L-Glutamin von Earle's ohne Natriumhydrogencarbonat wurde ursprünglich von Harry Eagle hergestellt und ist eines der beliebtesten Zellkulturmedien
- Minimum Essential Medium Eagle (modifiziert), mit Salzen und L-Glutamin von Earle's ohne Natriumhydrogencarbonat hat die Fähigkeit gezeigt, eine Vielzahl von normalen und transformierten Zellen in der Kultur zu unterstützen und enthält Balanced Salts von Earle's, was es für den Einsatz in Atmosphären mit CO2-Gas geeignet macht.
- Es kann verwendet werden, um das Wachstum einer Vielzahl von Suspensions- oder adhärenten Säugetierzellen zu unterstützen, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, SP2/0, CHO. Fibroblasten und primäre Rattenastrozyten, mit korrekter Supplementierung.
- MEM dient als allgemeines Anwendungsmedium, das sich ideal für das Wachstum und die Erhaltung einer Vielzahl von Säugetierzelltypen eignet.
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Zellkulturmedien |
| Menge | 1 x 50 l |
| pH | pH (Vor der Einstellung mit Natriumhydrogencarbonat): 5,5 bis 6,7; pH (nach der Einstellung mit Natriumhydrogencarbonat): 6,8 bis 8,0 |
| Inhalt und Lagerung | Bei +4 °C lagern |