Learn More
Cytiva MiniMate™ Tangentialflussfiltration (TFF) Kapsel mit Omega™ Membran
Artikelnummer. 17124771
Click to view available options
MWCO:
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
1 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
500 kDa
50 kDa
5 kDa
70 kDa
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17124771
Marke: Cytiva OA070C12
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Konzentrations- und Diafiltrationsverfahren (Entsalzung oder Pufferaustausch) können mit minimalem Benutzereingriff auf demselben System durchgeführt werden.
  • Effiziente Verarbeitung
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membran) PES
MWCO 70 kDa
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 50 cm2
Anzahl pro Packung 1/Packung