Learn More
Brady™ MiniMark™ Polyester-Namens- und Typenschildetiketten
Artikelnummer. 11791785 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
38,1 mm
50,8 mm
69,85 mm
Höhe (metrisch):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
Packungsgröße:
1 BX
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
11791785 69,85 mm 31,75 mm 1 BX
11761825 38,1 mm 19,05 mm 1 BX
11771795 50,8 mm 25,4 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11791785 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 710088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00 CHF
    349.51 CHF / 1 Stück
    Sparen 19.49 CHF
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kennzeichnen Sie Ihre Anlagen- und Bewertungsschilder mit diesen metallisch aussehenden Schildern. MiniMark™ Polyester-Namens- und Leistungsschilder.
  • Kennzeichnen Sie Ihre Anlagen- und Bewertungsschilder mit diesen metallisch aussehenden Etiketten.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-geprüft, UL-anerkannt
Beschreibung MiniMark Namens- und Typenschilder
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Display Leer
Ausführung Satin
Format Stanzform
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Leiterplattenkennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Barcode-Etikettierung
Zur Verwendung mit (Geräte) MiniMark-Drucker
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Anzahl pro Packung 1000 Etiketten/Karton
Menge 1000/Packung
Größe (metrisch) 69,85 x 31,75 mm (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0028 in.
Dicke (metrisch) 0,071 mm
Abmessungen (L x B) 31,75 x 69,85 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,25 in.
Länge (metrisch) 31.75 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,75 in.
Breite (metrisch) 69,85 mm
Höhe (metrisch) 31,75 mm
Alternate Part Number MNK-BPT-7-8423