Learn More
Brady™ Minimark™ Vinylband für den Innen- und Außenbereich
Artikelnummer. 11361502
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30,48 m x 101,6 mm
30,48 m x 28,58 mm
30,48 m x 57,15 mm
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Gold
Grau
Grün
Orange
Rot
Violett
Weiß
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 11361502
Marke: Brady™ 115755
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
This MiniMark™ Indoor/Outdoor Vinyl Tape made of B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items.
  • Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics.
  • The B-595 material also excels at sticking to highly textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough-pipes and paper-jacketed pipes.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Beschreibung MiniMark Klebeband aus Vinyl für Innen- und Außeneinsatz
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung Pulverbeschichtet
Farbe Gold
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Band für den Innen- und Außenbereich
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einrichtungs- und Sicherheitskennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) MiniMark-Drucker
Glanz 60 ° 50 Gardner Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Roll/Box
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0,024 mm
Dimensions (LxW) 30,48 m x 101,6 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30 m
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 100 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 4 in.
Alternate Part Number MINIMARK B-595 100 mm GOLD