Learn More
Brady™ MiniMark Bandmaterial
Artikelnummer. 10775674
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Grün
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 10775674
Marke: Brady™ 120862
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tape constructed of B-7569 vinyl for indoor/outdoor use.
  • B-7569 ist ideal für Etiketten im Innen- und Außenbereich, einschließlich 5S-Etiketten, Sicherheitsetiketten, Warnschilder, Rohrmarkierungen, Geräteetiketten und der visuellen Arbeitsplatzkennzeichnung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Gelb
Display Blank
Ausführung Glanz
Format Continuous
Material Vinyl (B-7569)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Facility identification, Floor marking, Hazard communication identification, Pipe and valve marking, Safety identification, Warehouse marking
Zur Verwendung mit (Geräte) MiniMark
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20°C
Anzahl pro Packung 1 Roll/Box
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4°F to +167°F
Temperaturbereich (metrisch) -20°C to +75°C
Dicke (angloamerikanisch) 0.004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 33,53 m x 101,6 mm
Länge (angloamerikanisch) 110 ft.
Länge (metrisch) 33.53 m
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 101.60 mm
Alternate Part Number TAPE CART MMK 100 MM YELLOW B7569 35M