Learn More
Lovibond™ Minikit Chloride AF418 Test
Click to view available options
Bereich:
0 bis 500 mg/l
0,75 bis 10 % Säure
10 bis 500 mg/l
2 bis 50 mg/l
20 bis 200 mg/l
20 bis 500 mg/l
5 bis 5000 mg/l
70 bis 1500 mg/l
Analyten:
Alkalinität Gesamt M
Alkalinität-P, CaC03
Chlorid
Cyanursäure
Nitrit
Reinigungssäurestärke
Sulfat (unterer Bereich) Na2SO 4
Sulfit (hoher Bereich)
Sulfit (unterer Bereich)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Lovibond™ Wassertest-Minikit ist einfach zu verwenden und liefert hochgenaue Ergebnisse.
- Einfache Bedienung und genaue Reagenziendosierung
- Hohe Genauigkeit
- Folienverpackte Lovibond™ Tablettenreagenzien mit einer garantierten Mindesthaltbarkeit von 5 Jahren
- Uneingeschränkter Versand
- Sichere Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Sulfit (hoher Bereich) |
| Enthält | Klappetui mit Schüttelröhrchen, schnell lösenden Tablettenreagenzien und Anweisungen. |
| Menge | Je 1 |
| Bereich | 0 bis 500 mg/l |
| Ausreichend für | Approximately 40 Tests |
| Testmethode | Tablettenanzahl |
| Typ | Minikit-Wasser-Testkit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- MINIKIT TEST SULFITE HIGH AF435
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulfamic acid