Learn More
Lovibond™ Minikit Chloride AF418 Test
Lovibond™ Wassertest-Minikit ist einfach zu verwenden und liefert hochgenaue Ergebnisse.
Marke: Lovibond™ 414220
Additional Details : Gewicht : 0.19500kg
Beschreibung
Lovibond™ Wassertest-Minikit ist einfach zu verwenden und liefert hochgenaue Ergebnisse.
- Einfache Bedienung und genaue Reagenziendosierung
- Hohe Genauigkeit
- Folienverpackte Lovibond™ Tablettenreagenzien mit einer garantierten Mindesthaltbarkeit von 5 Jahren
- Uneingeschränkter Versand
- Sichere Lagerung
Spezifikation
Cyanursäure | |
20 bis 200 mg/l | |
Trübung |
Klappetui mit kalibriertem zweiteiligem Röhrchen, Tablettenreagenzien und Anweisungen | |
ca. 40 Tests | |
Minikit-Wasser-Testkit |