Learn More
Lovibond™ Minikit Chloride AF418 Test
Lovibond™ Wassertest-Minikit ist einfach zu verwenden und liefert hochgenaue Ergebnisse.
Marke: Lovibond™ 414270
Additional Details : Gewicht : 0.26000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Beschreibung
Lovibond™ Wassertest-Minikit ist einfach zu verwenden und liefert hochgenaue Ergebnisse.
- Einfache Bedienung und genaue Reagenziendosierung
- Hohe Genauigkeit
- Folienverpackte Lovibond™ Tablettenreagenzien mit einer garantierten Mindesthaltbarkeit von 5 Jahren
- Uneingeschränkter Versand
- Sichere Lagerung
Spezifikation
Nitrit | |
1/Packung | |
ca. 40 Tests | |
Minikit-Wasser-Testkit |
Klappetui mit Schüttelröhrchen, schnell lösenden Tablettenreagenzien und Anweisungen. | |
70 bis 1500 mg/l | |
Tablettenanzahl |