Learn More
Lovibond™ Minikit Chloride AF418 Test
Lovibond™ Wassertest-Minikit ist einfach zu verwenden und liefert hochgenaue Ergebnisse.
Marke:  Lovibond™ 414140
Additional Details : Gewicht : 0.25700kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10228330
  • 54.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lovibond™ Wassertest-Minikit ist einfach zu verwenden und liefert hochgenaue Ergebnisse.
  • Einfache Bedienung und genaue Reagenziendosierung
  • Hohe Genauigkeit
  • Folienverpackte Lovibond™ Tablettenreagenzien mit einer garantierten Mindesthaltbarkeit von 5 Jahren
  • Uneingeschränkter Versand
  • Sichere Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
Alkalinität-P, CaC03
20 bis 500 mg/l
Tablettenanzahl
Klappetui mit Schüttelröhrchen, schnell lösenden Tablettenreagenzien und Anweisungen.
ca. 40 Tests
Minikit-Wasser-Testkit