Learn More
Lovibond™ Minikit Chloride AF418 Test
Lovibond™ Wassertest-Minikit ist einfach zu verwenden und liefert hochgenaue Ergebnisse.
Marke:  Lovibond™ 414130
Additional Details : Gewicht : 0.26600kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10014480
  • 54.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lovibond™ Wassertest-Minikit ist einfach zu verwenden und liefert hochgenaue Ergebnisse.
  • Einfache Bedienung und genaue Reagenziendosierung
  • Hohe Genauigkeit
  • Folienverpackte Lovibond™ Tablettenreagenzien mit einer garantierten Mindesthaltbarkeit von 5 Jahren
  • Uneingeschränkter Versand
  • Sichere Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
Alkalinity Total M
1 Pack
Approximately 40 Tests
Minikit water testing kit
Flip top case containing a shaker tube, rapid dissolving tablet reagents and instructions.
10 to 500mg/L
Tablet count