Learn More
Kartell™ Manuelle Einkanalpipette, Modell MiniFix
Eine innovative Produktlinie von Mini-Mikropipetten mit festem Volumen zur Luftverdrängung. Der Kartell™ Minifix Mikropipettierer wurde für einen schnellen, repetitiven und präzisen Betrieb entwickelt und ist zu günstigen Preisen erhältlich.
Marke:  Kartell™ 0128700
42.42 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10257222
  • 44.65 CHF / 1 Stück
Kraftpaket für die Genomik
Aktionscode 24117 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
  • Vollständig autoklavierbar
  • Entwickelt für die schnelle, wiederholte und präzise Bedienung
  • Sehr kompakt in Größe und Gewicht
  • Entwickelt für routinemäßige oder biologisch gefährliche Arbeiten
  • Kartell™ -Spitzen passen auf die konische Welle sowie auf die meisten anderen handelsüblich lieferbaren Spitzen
  • Die Kolbentaste hat je nach Dosierkapazität eine andere Farbe
  • Individuell nach ISO8655 kalibriert, dem neuen internationalen Standard für kolbenbetriebene volumetrische Geräte
  • Trägt das CE-Konformitätszeichen
Spezifikation
Spezifikation
± 0.5 %
Kartell™ 960/958
Rot
MiniFix
Mikropipette
Routine- oder biologische Gefahrenarbeit, In-situ-Analysen und Probennahme
13 cm
CE/IVD
Autoklavierbar
In-situ-Analysen und Probenahme, Routinearbeiten oder Arbeiten mit biologischen Gefahrstoffen
1
20 μl
1/Packung
10 g
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Manuelle Einkanalpipette, Modell MiniFix > DimVolumeMetricRange: 20 μl