Learn More
Sampling Systems™ MiniCorer
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
190 mm
235 mm
295 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 316L-Edelstahl
- Hochwertige, glänzende Oberfläche
- Nutfreie Konstruktion
- Drehen Sie den Griff, während der Probennehmer in das Produkt gedrückt wird, um einen Kern des Produkts ausschneiden zu können
- Nehmen Sie den Probenehmer nach Abschluss des Vorgangs heraus
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kernprobenehmer |
| Material | Edelstahl (316L) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Ausführung | Glänzend |
| Durchmesser (metrisch) | 188 mm max. Klingendurchmesser |
| Länge (metrisch) | 235 mm |