Learn More
Merck Minicon B15, 8 Zellen/Einheit
Konzentrieren Sie Urin, Liquor cerebrospinalis und andere Flüssigkeiten auf, um Analyten zu verstärken. EMD Millipore Minicon B15, 8 Zellen/Einheit, wird weltweit als Vorbereitungsschritt verwendet, um die Empfindlichkeit von In-vitro- und klinischen Tests zu verbessern. Der statische Konzentrator erfordert kein Zubehör und erzielt einen Konzentrationsfaktor von 100X.
Marke: Merck 9031
Additional Details : Gewicht : 1.08000kg
Beschreibung
Konzentrieren Sie Urin, Liquor cerebrospinalis und andere Flüssigkeiten auf, um Analyten zu verstärken.Minicon B15, 8 Zellen/Einheit, wird weltweit als Vorbereitungsschritt verwendet, um die Empfindlichkeit von In-vitro- und klinischen Tests zu verbessern.Statischer Konzentrator, erfordert kein Zubehör.
- Zum Aufkonzentrieren von Serum, Urin, Liquor cerebrospinalis und anderen Körperflüssigkeiten vor der Analyse
- Verstärkt Analyten, die auf abnormale oder pathologische Zustände hinweisen (z. B. Bence-Jones-Proteine im Urin.)
- Typische Anwendungen umfassen:
- Aufkonzentrieren von Proteinen, Antikörper- und Antigentitern sowie Enzymen und Isoenzymen
- Einfaches Aufkonzentrieren von Forschungsproben
- Entfernung oder Austausch von Salzen oder anderen gelösten Mikrosubstanzen durch wiederholtes Verdünnen und Aufkonzentrieren
- Aufreinigung von durch die Membran zurückgehaltenen gelösten Makrosubstanzen
- Ein Absorbens zieht Lösungsmittel und Salze durch den Ultrafilter, wodurch die Probe aufkonzentriert wird
- Keine zusätzliche Ausrüstung erforderlich und kann unbeaufsichtigt betrieben werden
- Nicht steriles Einweg-Ultrafiltrationsgerät mit 8 Wells und einem Volumen von 5 ml ( 50 μl aufkonzentriertes Endvolumen)
Spezifikation
Durchsichtig | |
Ja | |
15 kDa | |
22 cm2 | |
40/Packung | |
5 mL |
14.7 cm L x 4.5 cm T x 10.2 cm H | |
PES | |
Nicht steril | |
Konzentration von Urin und Zerebrospinalflüssigkeit zur Anreicherung von Analyten in klinischen Laboren | |
8 Kammern/Einheit |