Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Röhrchen. Kappe in Lavendel, K3E K3EDTA, nicht steril
Artikelnummer. 15758169
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.25/0.5 ml
1 ml
Packungsgröße:
2000 Stück
500 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15758169 1 ml -
15748169 0.25/0.5 ml 500 Stück
15830146 0.25/0.5 ml 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15758169 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 450531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00 CHF
    912.02 CHF / 500 Stück
    Sparen 237.98 CHF
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Innenwand ist mit Antikoagulans beschichtet, die Calciumionen binden und die Gerinnungsfunktion unterbrechen.
  • Die Innenwand ist mit sprühgetrocknetem K3E K3EDTA als Antikoagulant beschichtet, um Calciumionen zu binden und die gerinnende Kaskade zu unterbrechen.
  • Zur Hämatologie.
  • In verschiedenen Größen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff K3 E K3 EDTA
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 1 ml
Verschluss inklusive Ja
Verschlussfarbe Lavendel