Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tube, grüne Kappe, Lithium-Heparin, unsteril
Beschreibung
- Die Innenwand ist mit sprühgetrocknetem Lithiumheparin beschichtet, das als Antikoagulans wirkt, um die Gerinnungskaskade zu blockieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusatzstoff | Lithium-Heparin |
| Sterilität | Unsteril |
| Kapazität (metrisch) | 0,5 mL |
| Verschluss inklusive | Ja |
| Verschlussfarbe | Grün |
| Menge | 500/Pk. |