Learn More
Cole-Parmer Miniatur-Rückschlagventile, Schlauchanschluss Nylon und Silikon
Artikelnummer. 30054057 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Einlass:
1/4 in.-Schlauchanschluss
1/8 in. Schlauchanschluss
3/16 in. Schlauchanschluss
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Einlass unitSize
30054057 1/4 in.-Schlauchanschluss 1 Stück
30053887 3/16 in. Schlauchanschluss 1 Stück
30052932 1/8 in. Schlauchanschluss 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30054057 Lieferant Cole-Parmer Lieferanten-Nr. 5011519
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.00 CHF
    5.80 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.20 CHF
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 10-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die vielseitigen Rückschlagventile können in jeder Position installiert werden.
Um Rückfluss zu verhindern und Ihre Geräte zu schützen, ist dies nicht möglich. Arbeitet sowohl mit Flüssigkeiten als auch mit Gasen. Geeignet für Druck- oder Vakuumanwendungen. 0,18 psi Bruchdruck
Spezifikation
Schlauchgröße 0,25 in
Flussrate 0.13
Einlass 1/4 in.-Schlauchanschluss
Auslassanschluss Stecknippel
Material (Dichtung) Silikon