Learn More
Mecmesin™ Miniatur-Kraftmessdose
Wird nur für die Komprimierung verwendet und ist ideal für Anwendungen in beengten Räumen.
2042.24 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11923978
|
Mecmesin™
878011 |
1000 N |
2042.24 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11933978
|
Mecmesin™
878012 |
2500 N |
2042.24 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11943978
|
Mecmesin™
878013 |
5000 N |
2042.24 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Verwenden Sie die Wägezellen vom Typ “S”, wenn der Platz nicht begrenzt ist; spezielle Vorrichtungen werden über Gewindebohrungen angeschlossen.Schraubendreher mit statischem Drehmoment können handgeführt oder montiert sein.