Learn More
Buerkle™ V4A Mini ViscoSampler™
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
50 mL
75 mL
Abmessungen (L x B):
600 x 15 mm
1000 x 15 mm
1500 x 15 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Probenehmer für viskose Substanzen wie Pasten, Schlamm, Cremes, Öle. Die Probe wird mit dem Pumpenstab eingezogen und direkt in den Probenbehälter gefördert.
- Edelstahl V4A (1.4404), Dichtungen PTFE
- Sterilisierbar
- Ideal für die Pharma- und Kosmetikindustrie
- Einschließlich Saugspitze 2 mm
- Zusätzliche Saugspitzen (2 mm; 4 mm; 6 mm) erhältlich
- 15 mm Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mini-Viscosampler |
| Material | Edelstahl (V4A), PTFE |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Enthält | Saugspitze (2 mm) |
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Pharma- und die Kosmetikindustrie |
| Abmessungen (L x B) | 1000 x 15 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) oben | 15 mm |
| Länge (metrisch) | 1000 mm |