Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ G2 Spritzenlose Filter
Bereiten Sie UHPLC/HPLC-Proben mit der Reinheit von Glas 3x schneller vor. Whatman™ Mini-UniPrep™ G2 spritzenlose Filter mit Handkompressor kombinieren einen Membranfilter, ein Glas-Autosamplerfläschchen, ein Septum und einen Kolben in einem einzigen Gerät für einfachere Handhabung und weniger Verbrauchsmaterialien.
Marke: Cytiva GN203NPEAQUSP
527.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.68000kg
Beschreibung
Mini-UniPrep G2 spritzenlose Filter bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, Partikel aus Proben zu entfernen, die für die Ultra- bzw. Hochleistungsflüssigkeitschromatographie vorbereitet werden. Durch die Vereinfachung der UHPLC/HPLC-Probenvorbereitung werden Ausfallzeiten des Geräts aufgrund der Verwendung ungefilterter Proben minimiert.
Das Design dieses Produkts der nächsten Generation macht viele Verbrauchsmaterialien im Prozess unnötig und bietet sofortige Zeit-, Kosten- und Prozessvorteile: Der Kolben enthält eine Filtrationsmembran und ein/e befestigte/s Kappe/Septum, während das integrierte Autosampler-Glasfläschchen eine Kontamination durch herauslösbare Bestandteile (wie sie bei Polypropylen-Fläschchen üblich sind) verhindert, die zu ungenauen Ergebnissen führen kann. Mini-UniPrep G2 können entweder mit dem Einpositionen-Handkompressor (im Lieferumfang enthalten) oder mit einem Mehrfachkompressor verwendet werden, der bis zu acht Proben gleichzeitig verarbeiten kann.
- Verfügt über ein integriertes Fläschchen aus Borosilikatglas, einen Kolben mit angebrachter Filtermembran und ein/e Septum/Kappe
- Fläschchen aus Borosilikatglas verhindern herauslösbare Bestandteile, die die Probe kontaminieren können
- Für die direkte Beladung in einen beliebigen Autosampler, der 12 x 32 mm-Fläschchen aufnehmen kann -ODER-
Das Septum kann zur manuellen Injektion in einen Analysator mit einer Nadel durchbohrt werden - Das Fläschchen fasst bis zu 0.5 ml einer ungefilterten Probe oder 0.33 ml einer gefilterten Probe
- Das durchsichtige Fläschchen ermöglicht eine einfache Sichtprüfung, ob die Probe gefiltert wurde
- Bernsteinfarbene Glasfläschchen schützen lichtempfindliche Proben vor schädlicher UV-Belastung
- Große Palette an Membranen mit 0.2 μm Porengrößen, um spezifische Anforderungen zu erfüllen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Autosampler (entspricht der Fläschchengröße 12 x 32 mm) | |
PVDF | |
Routinemäßige UHPLC/HPLC-Analyse, zusammengesetzte Assays, Tests zur Gleichförmigkeit der Inhalte, Proteinfällung, Löslichkeits-/Auflösungstests, Probenfiltration | |
Handkompressor (Einfachposition) | |
50 °C | |
330 μl (gefilterte Probe), 500 μl (ungefilterte Probe) |
Ja | |
Borosilikatglaskammer, Außengehäuse aus Polypropylen, Innenlagerfläschchen aus Borosilikatglas, Silikon mit PTFE-Liner-Septen, Polypropylen-Kappe | |
0,2 μm | |
Borosilikatglas und Polypropylen (PP) | |
100 | |
Mini-UniPrep G2 Spritzenlose Filter |