Learn More
Tork Tork Mini Spender für Seifen und Händedesinfektionsmittel S5, geeignet für Schaumseife, Flüssigseife, Gel und Lotion, Elevation Design
Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Unit Size:
1 Stück
Description
- Erfüllen Sie verschiedene Hygienebedürfnisse mit nur einem System: Wählen Sie aus einer breiten Palette an Seifen und Desinfektionsmitteln – als Schaumseife, Flüssigseife, Gel oder Lotion
- Hautfreundliche Formulierungen: Ihnen steht eine große Auswahl an dermatologisch getesteten, pH-neutralen Seifen, Desinfektionsmitteln, Duschcremes, Toilettensitzreinigern und Handlotionen zur Verfügung
- Die zuverlässige Dosierung ist speziell für mehr als eine Million Anwendungen entwickelt
- Erzielen Sie die perfekte Ausgabemenge dank variabler Dosierungsoptionen zur Optimierung von Verbrauch, Hygiene und Benutzerfreundlichkeit
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Manual Dispenser |
| Farbe | Weiß |
| Alternate Part Number | 7322542115749 |
| Aufnahmevermögen | Cleanser Cassette, Hand Soap, Hand Lotion, Sanitizer |
| Material | Plastic |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Hinged Lid |
| Modell | Manual |