Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Mini Profile™ Kapseln mit Profile II Filter
Mini Profile™ Kapseln nur für Forschungsanwendungen.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 12073
Additional Details : Gewicht : 0.58900kg
Beschreibung
- Die Anwender haben die Wahl zwischen einem Medium mit hohem Porenvolumen oder einem großoberflächigen gefalteten Tiefenfilter
- Die Module können in verschiedenen Filterspezifikationen geliefert werden, um die spezifischen Bedürfnisse einer frühen Phase der Prozessentwicklung zu erfüllen
Spezifikation
Polypropylen, gesponnen | |
Unsteril | |
3/Packung |
0,5 μm | |
46 cm2 | |
9/16 Zoll-Schlauchanschluss |