Learn More
Testo™ testo 805 mit TopSafe
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- TopSafe™ Schutzhülle zum Schutz vor Wasser und Schmutz gemäß IP 65 im Lieferumfang enthalten
- Scan-Modus für langfristige Messungen
- Kompaktes Taschenformat für einfache Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 80 x 31 x 19 mm |
| Material | ABS-Kunststoff |
| Messzeit | < 1 s |
| Auflösung | 0.1°C bei −9.9 ° bis +199.9 °C, 1 °C für den restlichen Bereich |
| Gewicht (metrisch) | 28 g |
| Max. Temperatur (metrisch) | 250 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -25 °C |
| Akkulaufzeit | 40 h |
| Akkutyp | Lithium, CR 2032 |
| Genauigkeit | ±3 °C bei −25 bis −21 °C |