Learn More
Ohaus™ Mini-Vortexmischer mit fester Geschwindigkeit VXMNFS
Der OHAUS™ Mini-Vortexmischer für feste Geschwindigkeit VXMNFS eignet sich mit seiner robusten Konstruktion für stabiles und zuverlässiges Vortexen.
Marke:  Ohaus™ 30392110
Additional Details : Gewicht : 4.19400kg
Artikelnummer. 15782229
  • 284.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Konstruktion für stabiles und zuverlässiges Vortexen
  • Beginnt mit dem Mischen, wenn der Becherkopf im Touch-Modus gedrückt wird
  • Die Drehzahl wird auf volle Drehzahl festgelegt, um ein kräftiges Vortexen der Proben zu ermöglichen.
Spezifikation
Spezifikation
4,9 mm
230 V, 50/60 Hz, 0,6 A
Mini-Vortexmischer mit fester Geschwindigkeit
21,00 x 12,30 cm
16,5 cm
21,00 cm
12,30 cm
2500 U/min
0,6 A
EU-Stecker
6,50 in.
8,30 in.
4,80 in.
VXMNFS, EU