Learn More
Scientific Industries Mini-300 Orbital-Genie mit Sperrklemmen
Artikelnummer. 16677682 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
UK-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
16677682 EU-Stecker 1 Stück
16687682 UK-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16677682 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. SIM1502
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Orbitalschüttler mit Standardstandfläche für hohe Beanspruchung
  • Die Ausführung mit Sperrklemmen ermöglicht flexibel Gefäße unterschiedlicher Größe und Form auf einer einzigen Plattform zu mischen
  • Das Gerät ist mit zwei Sperrklemmen ausgestattet
  • Schütteldrehzahl anpassbar bis zu 300 U/min
  • Kann sowohl in Kühlräumen als auch in Inkubatoren verwendet werden (Nicht für CO2-Inkubatoren)
  • Erzeugen Sie jede Mischwirkung von einem sanften Vortex bis hin zu einer schwallartigen Belüftung für jede Mischwirkung
  • Die Kombination aus Gewicht und speziell entwickelten Standfüßen verhindert selbst bei höchster Drehzahl das Wandern
  • Ideal zum sanften Schütteln von ungleichmäßig geformten Gefäßen und Behältern
  • Keine zusätzlichen Halter oder Zubehör erforderlich
  • Der Schüttler ist wie geliefert einsetzbar
  • Für weitere Reihen sind zusätzliche Sperrklemmen erhältlich (zusätzliche Klemmen separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 19 mm
Tragkraft (metrisch) 3 kg
Drehzahlbereich 35 bis 300 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, EU-Stecker
Spannung 230 V
Wirkleistung 57,5 W
Stromstärke 0,25 A
Produkttyp Sperrklemmen
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp EU-Stecker
Frequenz 50 Hz
Tiefe (angloamerikanisch) 14 in.
Tiefe (metrisch) 350 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 14 x 14 x 3 in.
Abmessungen (L x B) 14 x 14 in.
Abmessungen (L x B) Plattform 12,5 x 12,5 in.
Abmessungen (L x B x H) 14 x 14 x 3 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Innenhöhe (metrisch) 76 mm
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 12,5 in.
Länge (metrisch) 350 mm
Länge (metrisch) Plattform 315 mm
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Breite (metrisch) 350 mm
Breite (metrisch) Plattform 315 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 26 lb.
Versandgewicht (metrisch) 12 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 22,6 lb.
Gewicht (metrisch) 10,25 kg
Reglertyp Ein-/Ausschalter und Drehknopf zur Drehzahlreglung
Beschreibung Tisch-Orbitalschüttler mit variabler Drehzahl und Sperrklemmen
Zur Verwendung mit (Geräte) Ratschenklemmen
Enthält Der Schüttler wird mit zwei gepolsterten Sperrklemmen geliefert
Motortyp Pulsweitenmodulation
Betriebsbedingungen Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Die Arbeitsfläche muss waagerecht, robust und rutschfest sein.
Plattformausführung Ratschenklemmen