Learn More
Scientific Industries Mini-300 Orbital-Genie für Kolbenklammern
Artikelnummer. 16607692 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
UK-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
16607692 EU-Stecker 1 Stück
16617692 UK-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16607692 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. SIM1602
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein leistungsstarker Orbitalschüttler mit hoher Drehzahl für praktisch jedes Gefäß
  • Ideal für Anwendungen mit Fläschchen und Bechern verschiedener Größe bei verschiedenen Geschwindigkeiten
  • Die variable Schüttelgeschwindigkeit von 35 bis 300 U/min sorgt von einem sanften Vortex bis hin zu einer schwallartigen Belüftung für jede Mischwirkung
  • Die Kombination aus Gewicht und speziell entwickelten Standfüßen verhindert auch bei höchsten Geschwindigkeiten das Wandern
  • Auf derselben Plattform können Klemmen unterschiedlicher Größe oder alle in gleichen Größen kombiniert werden (Klammern separat erhältlich)
  • Ausgestattet mit einer vielseitigen Plattform zur Nutzung von zusätzlichem Zubehör wie doppelseitiges Klebeband und Haftmatten. Beide Zubehörteile sind ideal für Behälter, die nicht mit herkömmlichen Klammern gehalten werden können (Zubehör separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 19 mm
Tragkraft (metrisch) 3 kg
Drehzahlbereich 35 bis 300 U/min
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 38 °C
Wirkleistung 57,5 W
Stromstärke 0,25 A
Aufnahmevermögen 100-ml- bis 2-l-Kolben
Produkttyp Mini-300 Orbital-Genie für Kolbenklammern
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp EU-Stecker
Frequenz 50 Hz
Material Plattform aus Edelstahl
Tiefe (angloamerikanisch) 14 in.
Tiefe (metrisch) 350 mm
Abmessungen (L x B) Plattform 290 x 290 mm
Abmessungen (L x B x H) 350 x 350 x 72 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Höhe (metrisch) 76 mm
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 11,4 in.
Länge (metrisch) 350 mm
Länge (metrisch) Plattform 290 mm
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Breite (metrisch) 350 mm
Breite (metrisch) Plattform 290 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 26 lb.
Versandgewicht (metrisch) 12 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 22,6 lb.
Gewicht (metrisch) 10,25 kg
Reglertyp Netzschalter und Drehzahlregler
Beschreibung Tisch-Orbitalschüttler mit variabler Drehzahl für Standardkolbenklammern
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolbenklammern
Enthält Der Schüttler wird mit einer Plattform für die Aufnahme von Kolben oder Bechergläsern in verschiedenen Größen geliefert
Motortyp Puls mit Modulation
Betriebsbedingungen Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Die Arbeitsfläche muss waagerecht, robust und rutschfest sein.
Plattformausführung Standardkolbenklammer