Learn More
Scientific Industries Mini-300 Orbital-Genie mit Haftmatte
Artikelnummer. 16647692 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
UK-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
16647692 UK-Stecker 1 Stück
16637692 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16647692 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. SIM1703
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein leistungsstarker Orbitalschüttler mit hoher Drehzahl
  • Bietet eine flache Plattform mit Haftgummimatte, das perfekt für offene Behälter, Flaschen und T-Kolben geeignet ist
  • Das patentierte Material der Matte ist selbsthaftend
  • Variable Schüttelgeschwindigkeit ab 35 – 300 U/min
  • Anpassbare Mischleistung
  • Erzeugen Sie jede Mischwirkung von einem sanften Vortex bis hin zu einer schwallartigen Belüftung für jede Mischwirkung
  • Die Kombination aus Gewicht und speziell entwickelten Standfüßen verhindert selbst bei höchster Drehzahl das Wandern
  • Es werden keine zusätzlichen Halterungen oder Zubehörteile benötigt, der Shaker ist sofort einsatzbereit. 
  • Fasst ungleichmäßige Behälter
  • Ideal zum sanften Schütteln von ungleichmäßig geformten Gefäßen und Behältern
  • Zur Befestigung von Gefäßen an einer Schüttlerplattform anstelle von Kolbenklemmen
  • Ideal für Behälter wie Flaschen und Bechergläser, die nicht mit herkömmlichen Kolbenklemmen befestigt werden können
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 19 mm
Tragkraft (metrisch) 3 kg
Drehzahlbereich 35 bis 300 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, UK-Stecker
Spannung 230 V
Wirkleistung 57,5 W
Stromstärke 0,25 A
Produkttyp Haftmatte
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp UK-Stecker
Frequenz 50 Hz
Material Edelstahlplattform mit Haftmatte
Tiefe (angloamerikanisch) 14 in.
Tiefe (metrisch) 350 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 14 x 14 x 3 in.
Abmessungen (L x B) 14 x 14 in.
Abmessungen (L x B) Plattform 12,5 x 12,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Innenhöhe (metrisch) 76 mm
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 12,5 in.
Länge (metrisch) 350 mm
Länge (metrisch) Plattform 315 mm
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Breite (metrisch) 350 mm
Breite (metrisch) Plattform 315 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 26 lb.
Versandgewicht (metrisch) 12 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 22,6 lb.
Gewicht (metrisch) 10,25 kg
Reglertyp Variable Drehzahl
Beschreibung Tisch-Orbitalschüttler mit variabler Drehzahl und Haftmatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-300 Orbital-Genie
Enthält Der Schüttler wird mit einer anhaftenden Gummimatte geliefert
Motortyp Pulsweitenmodulation
Betriebsbedingungen Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Die Arbeitsfläche muss waagerecht, robust und rutschfest sein.
Plattformausführung Haftmatte