Learn More
Scientific Industries Mini-100 Orbital-Genie
Artikelnummer. 16657682 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
UK-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
16657682 UK-Stecker 1 Stück
16647682 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16657682 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. SIM103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein kompakter, langsamer Orbitalschüttler, ideal für Anwendungen, die sanftes Schütteln erfordern
  • Variable Schüttelgeschwindigkeiten ab 20 – 100 U/min
  • Erzeugen Sie jede Mischwirkung von einem sanften Vortex bis hin zu einer schwallartigen Belüftung für jede Mischwirkung
  • Die Kombination aus Gewicht und speziell entwickelten Standfüßen verhindert selbst bei höchster Drehzahl das Wandern
  • Keine zusätzlichen Halter oder Zubehör erforderlich
  • Der Schüttler ist wie geliefert einsetzbar
  • Ideal zum sanften Schütteln von ungleichmäßig geformten Gefäßen und Behältern
  • Das rutschfeste Plattformtablett weist Kanten auf, die verschüttete Flüssigkeiten zurückhalten
  • Optionales Stapeltablett erhöht die Kapazität (Stapeltablett separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Orbit 19 mm
Tragkraft (metrisch) 3 kg
Drehzahlbereich 20 bis 100 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, UK-Stecker
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 38 °C
Wirkleistung 57,5 W
Stromstärke 0,25 A
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp UK-Stecker
Frequenz 50 Hz
Material Thermoplast-Plattform mit Anti-Rutsch-Gummimatte
Tiefe (angloamerikanisch) 14 in.
Tiefe (metrisch) 350 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 14 x 14 x 3 in.
Abmessungen (L x B) 14 x 14 in.
Abmessungen (L x B) Plattform 11,4 x 11,4 in.
Abmessungen (L x B x H) 14 x 14 x 3 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Höhe (metrisch) 76,2 mm
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 11,4 in.
Länge (metrisch) 350 mm
Länge (metrisch) Plattform 290 mm
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Breite (metrisch) 350 mm
Breite (metrisch) Plattform 290 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 12 lb.
Versandgewicht (metrisch) 5,4 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 7,8 lb.
Gewicht (metrisch) 3,5 kg
Reglertyp Drehzahl
Beschreibung Mini-100 Orbital-Genie
Modell Mini-100 Orbital-Genie
Enthält Der Schüttler wird mit einer haltbaren thermoplastischen Plattform und rutschfesten Gummimatte geliefert
Motortyp Pulsweitenmodulation
Betriebsbedingungen Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Die Arbeitsfläche muss waagerecht, robust und rutschfest sein.