Beschreibung
- Variable Schüttelgeschwindigkeiten ab 20 – 100 U/min
- Erzeugen Sie jede Mischwirkung von einem sanften Vortex bis hin zu einer schwallartigen Belüftung für jede Mischwirkung
- Die Kombination aus Gewicht und speziell entwickelten Standfüßen verhindert selbst bei höchster Drehzahl das Wandern
- Keine zusätzlichen Halter oder Zubehör erforderlich
- Der Schüttler ist wie geliefert einsetzbar
- Ideal zum sanften Schütteln von ungleichmäßig geformten Gefäßen und Behältern
- Das rutschfeste Plattformtablett weist Kanten auf, die verschüttete Flüssigkeiten zurückhalten
- Optionales Stapeltablett erhöht die Kapazität (Stapeltablett separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 19 mm |
| Tragkraft (metrisch) | 3 kg |
| Drehzahlbereich | 20 bis 100 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, EU-Stecker |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 38 °C |
| Wirkleistung | 57,5 W |
| Stromstärke | 0,25 A |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Steckertyp | EU-Stecker |
| Mehr anzeigen |