Learn More
SICCO Mini 1 Trockenmittel Premium
Artikelnummer. 13439766
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
13439766 6 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13439766 Lieferant SICCO Lieferanten-Nr. V195001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.75 CHF
    145.90 CHF / 1 Stück
    Sparen 79.85 CHF
    35% Rabatt
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mini 1 Exsikkator Premium Polycarbonat mit 2 transparenten Ablagen (PMMA)
  • Drei Ausführungen (ein, zwei oder drei fest installierte Fächer), inklusive zwei Regalböden, Hygrometer und Trockenmittel, rutschfesten Gummifüßen, stapelbar.
  • One-Touch Tür mit runder Dichtung
  • Robuste Bauweise
  • Transparenter, bruchsicherer Schrank aus Polycarbonat
  • Hervorragende Rundumsicht
  • Scharniertür mit weitem Öffnungswinkel
  • Leicht, transportabel
  • Stapelbar
  • Trockenmittel in einem handlichen, wiederverschließbaren Behälter im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Schrankausführung Frontlader
Volumen (metrisch) 6 l
Abmessungen (T x B x H) innen 221 x 183 x 214 mm
Gewicht (metrisch) 0.9 kg