Learn More
Testbenzin 50000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315269
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315269 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315269 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010316DI
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Distillates (Petroleum), hydrotreated light
CAS 64742-47-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Distillates (Petroleum), hydrotreated light
Versandbedingung Raumtemperatur
Konzentration 50.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Mineral Spirits, Distillates (petroleum), hydrotreated light, Hydrotreated light distillate (petroleum), Dearomatized kerosine, Deodorized kerosene, Low odor paraffinic solvent, UN 1268
Solvent or Matrix Dichlormethan
Menge 1 mL