Learn More
Mineralöl USP, weiß, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15528374
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 l
Packungsgröße:
4 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15528374 4 l 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15528374 Lieferant Avantor Macron Lieferanten-Nr. 635710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.00 CHF
    330.12 CHF / 4 Liter
    Sparen 134.88 CHF
    29% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mineralöl
Namenshinweis Schwer
CAS 8012-95-1
Farbe Weiß
Verpackung Glas
Summenformel MFCD00131611
MDL-Nummer MFCD00131611
Menge 4 l
Synonym Delphinidin-Chlorid, Delphinidin, Ephdin, Delfinidol-Chlorid, 3,5,7-Trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-Benzopyryliumchlorid, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
InChI-Schlüssel FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES *
IUPAC-Name 2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol; Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
Güte USP
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mineral Oil, White, Heavy U.S.P.
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin oils