Learn More
Mineralöl-Rotationsviskosität Standard, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, Nennwert 351,1 mPa.s (25,00 °C), RTM19, Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert nach ASTM D2162 bei 20 °C und 25 °C
- Dichte in g/ml gemäß ASTM D1480 bei 20 °C und 25 °C
- Die kinematische Viskosität bei anderen Temperaturen wird gemäß ASTM D341 berechnet
- Dichten bei anderen Temperaturen werden aus proportionalen Berechnungen der Messungen bei 20 °C und 25 °C abgeleitet
- 500ml-Inertglasverpackung mit manipulationssicherer Kappe bietet absolute Sicherheit der Probenintegrität
- Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
- 12 Monate Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 500 ml |
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.