Learn More
Mineralöl-Rotationsviskosität Standard, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, Nennwert 3,329 mPa.s (25,00 °C), RTM5, Paragon Scientific™
Die gemäß Paragon ISO 17025/ISO 17034 zertifizierten Normen für die Rotationsviskosität von Mineralölen wurden speziell für die Verwendung mit Rotationsviskosimetern entwickelt. Erste Wahl, wenn Endanwender kein Silikon in ihrem Prozess haben können.
Marke: Paragon Scientific RTM5
Additional Details : CAS : 8042-47-5 Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert nach ASTM D2162 bei 20 °C und 25 °C
- Dichte in g/ml gemäß ASTM D1480 bei 20 °C und 25 °C
- Die kinematische Viskosität bei anderen Temperaturen wird gemäß ASTM D341 berechnet
- Dichten bei anderen Temperaturen werden aus proportionalen Berechnungen der Messungen bei 20 °C und 25 °C abgeleitet
- 500ml-Inertglasverpackung mit manipulationssicherer Kappe bietet absolute Sicherheit der Probenintegrität
- Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
- 12 Monate Haltbarkeit
Sicherheit und Handhabung
- Mineral Oil Rotational Viscosity Standard RTM5
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: White mineral oil
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.