missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mineralöl-Rotationsviskosität Standard, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, Nennwert 1260 mPa.s (25,00 °C), RTM25, Paragon Scientific™

Artikelnummer. 16050350
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16050350

Marke: Paragon Scientific RTM25

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die gemäß Paragon ISO 17025/ISO 17034 zertifizierten Normen für die Rotationsviskosität von Mineralölen wurden speziell für die Verwendung mit Rotationsviskosimetern entwickelt. Erste Wahl, wenn Endanwender kein Silikon in ihrem Prozess haben können.

  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert nach ASTM D2162 bei 20 °C und 25 °C
  • Dichte in g/ml gemäß ASTM D1480 bei 20 °C und 25 °C
  • Die kinematische Viskosität bei anderen Temperaturen wird gemäß ASTM D341 berechnet
  • Dichten bei anderen Temperaturen werden aus proportionalen Berechnungen der Messungen bei 20 °C und 25 °C abgeleitet
  • 500ml-Inertglasverpackung mit manipulationssicherer Kappe bietet absolute Sicherheit der Probenintegrität
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
  • 12 Monate Haltbarkeit

Specifications

Menge 500 ml

Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.