Learn More
Normal für die Rotationsviskosität von Mineralölen
Artikelnummer. p-7161125
Click to view available options
Viskosität:
101,4 mPa.s (25 °C)
150,0 mPa.s (25 °C)
75,19 mPa.s (25 °C)
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 13536020
Marke: Paragon Scientific RTM13
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die gemäß Paragon ISO 17025/ISO Guide 34 zertifizierten Standards für die Rotationsviskosität von Mineralölen wurden speziell für die Verwendung mit Rotationsviskosimetern entwickelt.
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert nach ASTM D2162 bei 20 °C und 25 °C
  • Dichte in g/ml gemäß ASTM D1480 bei 20 °C und 25 °C
  • Die kinematische Viskosität bei anderen Temperaturen wird gemäß ASTM D341berechnet
  • Dichten bei anderen Temperaturen werden aus proportionalen Berechnungen der Messungen bei 20 °C und 25 °C abgeleitet
  • 500ml-Inertglasverpackung mit manipulationssicherer Kappe bietet absolute Sicherheit der Probenintegrität
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
  • 12 Monate Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Viskosität 75,19 mPa.s (25 °C)
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, UKAS ISO 17034
Menge 500 mL
Nennwerte angegeben