Learn More
Mineralöl, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11426562 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11426562 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11426562 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215013890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 CHF
    125.71 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 6.29 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Überlagerung für Mikrotropfen von Kulturmedium in Petrischalen, während der Kultur von Eizellen und Embryonen in IVF und verwandten Verfahren verwendet. Mineralöl, MP Biomedicals, ist ein transparentes, farb- und geruchloses Öl, ein flüssiges Neb
Ein Mineralöl ist eine Mischung verschiedener farb- und geruchloser leichter Alkanen im Bereich von C15 bis C40 aus einer nicht pflanzlichen (mineralischen) Quelle. Am häufigsten ist Mineralöl ein flüssiges Nebenprodukt der Destillation von Erdöl zur Herstellung von Benzin und anderen Erdölprodukten aus Rohöl. Mineralöle in diesem Sinne bestehen hauptsächlich aus Alkanen und zyklischen Paraffinen, die mit Vaseline (auch als „weißes Petrolatum“ bezeichnet) verwandt sind. Es findet Verwendung in Laboranwendungen sowie in der Lebensmittel-, Kosmetika- und Pharmazeutikaverarbeitung.
Tekniske data
CAS 8042-47-5
Dichte 0,81 – 0,894 bei 15 °C
Siedepunkt 218 °C bis 643 °C (1013 hPa)
Summenformel C16H10N2Na2O7S2
Brechungsindex n20/D 1.467 (Lit.)
Menge 500 ml
Synonym Wolle, orange 2g, c.i. Lebensmittel Orange 4, Hellorange G, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
Löslichkeitsinformationen Wasserunlöslich
InChI-Schlüssel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(Phenylhydrazinyliden)naphthalin-1,3-disulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Viskosität 65,80 – 71,00 Centistokes (bei 40 °C) (Lit.)
Physikalische Form Flüssigkeit
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.