Learn More
Mineralöl, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462442 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462442 1 l 1 Liter
11416562 100 ml -
11452442 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462442 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215169491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.55 CHF
    49.11 CHF / 1 Liter
    Sparen 2.44 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 8042-47-5
Summenformel C16H10N2Na2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 452.363
InChI-Schlüssel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym Wolle, orange 2g, c.i. Lebensmittel Orange 4, Hellorange G, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC-Name Dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(Phenylhydrazinyliden)naphthalin-1,3-disulfonat
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mineralöl
Farbe Farblos
Dichte 0,81 bis 0,894 bei 15 °C
Menge 1 l
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit